Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Half Hood
Artikelnummer. 31945044 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31945044 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945044 Lieferant Globus Lieferanten-Nr. SKR00002FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.13 €
    50.72 € / 1 Stück
    Sparen 21.41 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Halfhood ist eine leichte, gut ausbalancierte Lösung, die auf Komfort und volle Verstellbarkeit ausgelegt ist und so eine sichere und personalisierte Passform für den Nutzer gewährleistet.
  • Bietet leichten Atemschutz mit Kopf- und Gesichtsschutz
  • Er ist für Flexibilität und einfache Bedienung konzipiert und ermöglicht es, denselben Kopfgurt über mehrere Ersatzhauben zu verwenden, was Kosten senkt und die Wartung vereinfacht
  • Ideal für Anwendungen, die häufigen Austausch der Außenhaube erfordern
  • Kompatibel mit Skytec der Sentinel Powered Air Respirator-Reihe
  • Klares, weites Sichtfeld
  • Der Kopfgurt kann bei mehreren Ersatzhauben verwendet werden
  • Bietet begrenzten Schutz für Gesicht und Augen gegen flüssige Spritzer, energiearme Aufprallpartikel und fliegenden Staub
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12941: TH3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 12941: TH3
Zertifizierungen (EN) EN 12941: TH3
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp TH3
Material Nylon, Polyurethan
Produkttyp Half Hood
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein
Maskentyp Visier
Zur Verwendung mit (Geräte) Skytec Sentinel PAPR
Latexfrei Ja
Modell Skytec Sentinel PAPR
Größe (metrisch) Nein
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 260 x 260 x 190 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (metrisch) 190 mm