Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR-Helm mit Ohrenschützer-Aufsatz TH3
Artikelnummer. 31945061 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31945061 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945061 Lieferant Globus Lieferanten-Nr. SKR00005BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.22 €
    376.41 € / 1 Stück
    Sparen 158.81 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Helm mit integriertem Visier vereint Atemschutz, Kopf-, Gesichts- und Gehörschutz in einem robusten, komfortablen System.
  • Mit einem EN397-zertifizierten Sicherheitshelm bietet er zuverlässige Aufprallfestigkeit und bietet gleichzeitig außergewöhnlichen Komfort für den Träger.
  • Das hochwertige EN166 Medium-Impact-Visier bietet ein weites, klares Sichtfeld für optimale Sicherheit und Sichtbarkeit.
  • Der Helm ist mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit konzipiert und sorgt mit seiner leichten, gut ausbalancierten Bauweise und dem vollständig verstellbaren Ratschen-Kopfgurt für eine sichere, personalisierte Passform.
  • Herausnehmbare Bauteile machen Reinigung, Wartung und Ersatzteilaustausch schnell und unkompliziert und sorgen für eine langfristige Haltbarkeit.
  • Das System ist außerdem kompatibel mit der Alpha Sota-Reihe von Gehörschutz und ermöglicht eine vollständige Integration von Atemschutz-, Kopf-, Gesichts- und Gehörschutz für vollständige Arbeitssicherheit.
  • Eine flammhemmende, weiche Kinndichtung mit selbstverstellbarem Schaltschalter sorgt für gleichmäßigen Komfort über verschiedene Gesichtsformen hinweg, reduziert den Bedarf an mehreren Größen und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige, schützende Passform.
  • Kompatibel mit Skytec der Sentinel Powered Air Respirator-Reihe
  • Ersatzvisiere sind in klaren, bernsteinfarbenen und Farbvarianten 3 oder 5 erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12941: TH3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 12941: TH3
Zertifizierungen (EN) EN 12941: TH3
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp TH3
Material HDPE
Produkttyp Helm mit Leichentuch
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein
Maskentyp Visier
Zur Verwendung mit (Geräte) Skytec Sentinel PAPR
Latexfrei Ja
Modell Skytec Sentinel PAPR
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 390 x 265 x 245 mm
Länge (metrisch) 390 mm
Breite (metrisch) 265 mm
Höhe (metrisch) 245 mm