Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Full Hood
Artikelnummer. 31945037 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31945037 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945037 Lieferant Globus Lieferanten-Nr. SKR00008FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.69 €
    111.61 € / 1 Stück
    Sparen 47.08 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Hauben bieten einen leichten Atemschutz mit Kopf-, Gesichts- und Schulterabdeckung. Erfordert eine Skytec Sentinel PAPR Airduct Assembly (SKR00020BZ).
  • Die Sentinel PAPR Premium Reusable Full Hood Solution bietet umfassenden Atem- und Gesichtsschutz, wenn sie mit kompatiblen Powered Air Purifying Respirator (PAPR)-Systemen verwendet wird.
  • Er ist für Komfort und Volldeckleistung konzipiert und schützt Kopf, Gesicht, Hals und Schultern vor Staub, Farbspray und luftgetragenen Schadstoffen, wie sie häufig in Industrie- und Wartungsumgebungen auftreten.
  • Schützt Augen und Gesicht vor Flüssigkeitsspritzern und energiearmen Partikeln
  • Weites Sichtfeld für optimale Sichtbarkeit
  • Premium wiederverwendbare Haubenlösung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12941: TH3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 12941: TH3
Zertifizierungen (EN) EN 12941: TH3
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp TH3
Material Nylon, Polyurethan
Produkttyp Haube mit Vollschürze
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein
Maskentyp Visier
Zur Verwendung mit (Geräte) Skytec Sentinel PAPR
Latexfrei Ja
Objektivtyp Klares Polycarbonat
Material (Linse) Polycarbonat
Modell Skytec Sentinel PAPR
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 370 x 250 x 60 mm
Länge (metrisch) 370 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Höhe (metrisch) 60 mm