Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Half Hood
Artikelnummer. 31945056 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31945056 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945056 Lieferant Globus Lieferanten-Nr. SKR00004FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.84 €
    91.32 € / 1 Stück
    Sparen 38.52 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Halbhaube bietet leichten Atemschutz mit Kopf-, Gesichts- und Schulterabdeckung. Benötigt eine Skytec Sentinel PAPR Airduct Assembly (SKR00020BZ).
  • Diese hochwertige wiederverwendbare Haubenlösung bietet einen leichten Atemschutz mit Kopf- und Gesichtsschutz
  • Er ist für Flexibilität und einfache Bedienung konzipiert und ermöglicht es, denselben Kopfgurt über mehrere Ersatzhauben zu verwenden, was Kosten senkt und die Wartung vereinfacht
  • Ideal für Anwendungen, die häufigen Austausch der Außenhaube erfordern
  • Kompatibel mit Skytec der Sentinel Powered Air Respirator-Reihe
  • Klares, weites Sichtfeld
  • Bietet begrenzten Schutz für Gesicht und Augen gegen flüssige Spritzer, energiearme Aufprallpartikel und fliegenden Staub
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12941: TH3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 12941: TH3
Zertifizierungen (EN) EN 12941: TH3
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp TH3
Material Nylon, Polyurethan
Produkttyp Half Hood
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein
Maskentyp Visier
Zur Verwendung mit (Geräte) Skytec Sentinel PAPR
Latexfrei Ja
Modell Skytec Sentinel PAPR
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 280 x 260 x 200 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (metrisch) 200 mm