Beschreibung
- Stilvoll.
- Leicht zu tragen.
- Schutz jederzeit.
- Unschlagbarer Komfort.
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
- Mechanisches Risiko F - Mechanisches Risiko - Geringer Energieeinfluss:& Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
- Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest |
| Beschreibung | Modell SLAWPCC2 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN166, EN170, EN172, EN175/1,7, Mechanisches Risiko F/T, Optische Klasse 1, CE |
| Linsenfärbung | Farbton 1.7 |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schweißen, Schutz, kontinuierlicher Verschleiß |
| Anzahl pro Karton | 200/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 10/Packung |
| Gewicht (metrisch) | 24 g |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |