Learn More
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112473
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10462643
Marke: Thermo Scientific™ CM0377B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with this selective medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated). Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2, 3. The medium is very selective for enterococci and, when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4, 5.
Der Nachweis und die Keimzahlbestimmung von Enterokokken ist von entscheidender Bedeutung für die Lebensmittelüberwachung und die mikrobielle Qualität von Wasser und Lebensmitteln.
Im Environment Agency „Microbiology of Drinking Water 2002“6 ebenso wie in der ISO-Norm für Wasserqualität7 wird die Verwendung des Slanetz-Bartley-Nährbodens für die Keimzahlbestimmung von Enterokokken in der Wasserversorgung empfohlen . Lebensmittelproben können mit der vom Nordic Committee of Food Analysis vorgeschlagenen Methode auf Enterokokken untersucht werden3.
  • Einfache Auswertung: Durch die Reduktion von Tetrazoliumchlorid im Nährboden bilden die Enterokokken dunkelrote/rotbraune Kolonien.
  • Selektiv: Das Natriumazid im Medium wirkt selektiv gegen gramnegative Organismen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: NMKL.
Beschreibung Slanetz-Bartley-Nährboden (Enterococcus-Agar, dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 11,9 l Medium
Produktidentifikator
  • SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium azide