missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SLC19A1 Monoclonal Antibody (890513)

Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Transport of folate compounds into mammalian cells can occur via receptor-mediated or carrier-mediated mechanisms. A functional coordination between these 2 mechanisms has been proposed to be the method of folate uptake in certain cell types. Methotrexate (MTX) is an antifolate chemotherapeutic agent that is actively transported by the carrier-mediated uptake system. RFC1 plays a role in maintaining intracellular concentrations of folate.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SLC19A1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 890513 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 5% trehalose and no preservative |
| Gen | SLC19A1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P41440 |
| Gen-Alias | AI323572; CHMD; FLOT1; folate transporter 1; FOLT; IFC1; IFC-1; Intestinal folate carrier 1; intestinal folate carrier protein; methotrexate carrier 1; methotrexate carrier 2; methotrexate carrier 5; methotrexate carrier 6; MTX1; MTX-1; Placental folate transporter; reduced folate carrier 1; Reduced folate carrier protein; Reduced folate transporter; Reduced folate transporter 1; REFC; RFC; RFC1; RFC-1; RFT-1; SLC19A1; solute carrier family 19 (folate transporter), member 1; solute carrier family 19 (sodium/hydrogen exchanger), member 1; solute carrier family 19 member 1; solute carrier family 19, member 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?