Learn More
SLC22A14 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200107031 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30234729 20 μL 20 Mikroliter
30235610 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30234729
Marke: Proteintech 178201AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The SLC22A14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SLC22A14. This antibody recognizes human antigen. The SLC22A14 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen SLC22A14
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 750 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC163415; OCTL2; OCTL4; ORCTL4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Fusion Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9389
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 67 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG