Learn More
Novus Biologicals™ SLC22A24 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18548512 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18548512 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18548512 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00283238T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel SLC22A24
Synonym MGC34821, NET46, solute carrier family 22 member 24, solute carrier family 22, member 24
Gensymbol SLC22A24