Learn More
SLC25A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16874324 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874324 20 μL 20 Mikroliter
16864324 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16874324
Marke: Proteintech 152351AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody specifically recognized the endogenous SLC25A1; no protein was detected in cells from subjects containing two alleles with truncating mutations with this antibody.
The mitochondrial tricarboxylate transporter (also called citrate transport protein, or CTP) is responsible for the movement of citrate across the mitochondrial inner membrane.
Spezifikation
Antigen SLC25A1
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SLC25A1
Gen-Zugriffsnummer P32089, P53007, Q8JZU2
Gen-Alias CIC, Citrate transport protein, CTP, SLC20A3, SLC25A1, Tricarboxylate carrier protein
Gensymbole SLC25A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SLC25A1 Fusion Protein Ag7352
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13358, 29743, 6576
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG