Learn More
SLC25A11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16879853 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16879853 20 μL 20 Mikroliter
16869853 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16879853
Marke: Proteintech 122531AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The oxoglutarate/malate carrier transports 2-oxoglutarate across the inner membranes of mitochondria in an electroneutral exchange for malate or other dicarboxylic acids (summary by Iacobazzi et al., 1992 ).
Spezifikation
Antigen SLC25A11
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen SLC25A11
Gen-Zugriffsnummer Q02978
Gen-Alias OGC, OGCP, SLC20A4, SLC25A11
Gensymbole SLC25A11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SLC25A11 Fusion Protein Ag2903
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8402
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG