Learn More
SLC25A15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16874444 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874444 20 μL 20 Mikroliter
16864444 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16874444
Marke: Proteintech 153171AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The SLC25A15 gene encodes the mitochondrial ornithine transporter, which transports ornithine across the inner mitochondrial membrane from the cytosol to the mitochondrial matrix. This is a vital step in the urea cycle, which serves to eliminate toxic ammonium ions from the breakdown of nitrogen.
Spezifikation
Antigen SLC25A15
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SLC25A15
Gen-Zugriffsnummer Q9WVD5, Q9Y619
Gen-Alias D13S327, HHH, ORC1, ORNT1, SLC25A15
Gensymbole Slc25a15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SLC25A15 Fusion Protein Ag7563
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10166, 18408, 306574
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG