Learn More
SLC35G2 Antibody, HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607222 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607222 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607222 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297661H
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC35G2 Polyclonal specifically detects SLC35G2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SLC35G2
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias SLC35G2 solute carrier family 35, member G2, TMEM22
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35G2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80723
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus