missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC38A3 Antibody, PerCP, R&D Systems™

Artikelnummer. 18613079 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613079 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613079 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306519PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

SLC38A3 Polyclonal specifically detects SLC38A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC38A3
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias G17sodium-coupled neutral amino acid transporter 3, Na(+)-coupled neutral amino acid transporter 3, NAT1, N-system amino acid transporter 1, SN1system N1 Na+ and H+-coupled glutamine transporter, SNAT3, Solute carrier family 38 member 3, solute carrier family 38, member 3, System N amino acid transporter 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC38A3 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10991
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.