missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC39A7/ZIP7 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18621182 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18621182 50 μg 50 Mikroliter
18667662 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18621182 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP29715150ul

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

SLC39A7/ZIP7 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A7/ZIP7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC39A7/ZIP7
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias D6S115E, D6S2244EReally interesting new gene 5 protein, H2-KE4, HKE4Solute carrier family 39 member 7, HLA class II region expressed gene KE4, KE4, Ke4 gene, mouse, human homolog of, RING5Histidine-rich membrane protein Ke4, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7, zinc transporter SLC39A7, ZIP7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC39A7/ZIP7 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7922
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.