missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SLC44A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC44A4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SLC44A4 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | C6orf29, Choline Transporter-Like Protein 4, Chromosome 6 Open Reading Frame 29, CTL4, NG22, Solute Carrier Family 44 Member 4, Solute Carrier Family 44, Member 4 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 65-215 of human SLC44A4 (NP_079533.2). LYPRNSTGAYCGMGENKDKPYLLYFNIFSCILSSNIISVAENGLQCPTPQVCVSSCPEDPWTVGKNEFSQTVGEVFYTKNRNFCLPGVPWNMTVITSLQQELCPSFLLPSAPALGRCFPWTNVTPPALPGITNDTTIQQGISGLIDSLNAR |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?