Beschreibung
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SLC47A1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.41 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | SLC47A1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q96FL8 |
| Gen-Alias | hMATE 1, MATE 1, MATE1, SLC47A1 |
| Gensymbole | SLC47A1 |
| Mehr anzeigen |