Learn More
Invitrogen™ SLC5A8 Monoclonal Antibody (903502)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30534416
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534416 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30534416
Marke: Invitrogen™ MA561948
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
SLC5A8 has been shown to transport iodide by a passive mechanism (Rodriguez et al., 2002 ) and monocarboxylates and short-chain fatty acids by a sodium-coupled mechanism (Gopal et al., 2004 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SLC5A8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 903502
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Slc5a8
Gen-Zugriffsnummer Q8N695
Gen-Alias AIT; Apical iodide transporter; apical iodide transporter , putative; electrogenic sodium monocarboxylate cotransporter; RGD1564146; Slc5a8; SMCT; SMCT1; Sodium iodide-related cotransporter; sodium-coupled monocarboxylate transporter 1; solute carrier family 5 (iodide transporter), member 8; solute carrier family 5 (sodium/monocarboxylate cotransporter), member 8; solute carrier family 5 member 8
Gensymbole Slc5a8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC5A8/SMCT1, Met1-Leu610.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 160728
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1