Learn More
Invitrogen™ SLC6A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2390)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30275148
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275148 100 μL 100 Mikroliter
30276667 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275148
Marke: Invitrogen™ MA557259
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
SLC6A1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
GAT-1 (SLC6A1) The protein encoded by SLC6A1 is a gamma-aminobutyric acid (GABA) transporter that localizes to the plasma membrane. The encoded protein removes GABA from the synaptic cleft, restoring it to presynaptic terminals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SLC6A1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB2390
Konzentration 1.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SLC6A1
Gen-Zugriffsnummer P31648
Gen-Alias A730043E01; GABA T1; GABA T-1; GABA transporter 1; GABA transporter protein; GABAT1; GABATHG; GABATR; Gabt; GABT1; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) transporter 1; GAT1; GAT-1; MAE; SLC6A1; Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 1; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 1; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 1; solute carrier family 6 member 1; XT-1; Xtrp1
Gensymbole SLC6A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SLC6A1 / GAT1 (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 232333
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG