missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC6A3/DAT1 Antibody (CL3123) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46649AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLC6A3/DAT1 Monoclonal antibody specifically detects SLC6A3/DAT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SLC6A3/DAT1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| DA transporter, DATDAT1Solute carrier family 6 member 3, sodium-dependent dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q01959, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 6531 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3123 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur