Learn More
SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18276214 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18276214 100 μL 100 Mikroliter
18604317 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18276214
Marke: Novus Biologicals NBP257729
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Polyclonal specifically detects SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias 5HT transporter, 5-HTT, hSERT, HTT5-hydroxytryptamine transporter, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, OCD1, SERT, sodium-dependent serotonin transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4,5-HTTLPR, Solute carrier family 6 member 4,5HTT
Gensymbole SLC6A4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGI
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6532
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG