missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC7A11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17268913 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17268913 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17268913

Marke: Invitrogen™ PA5116134

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total xCT.

SLC7A11 (also known as XCT) is a member of a hetromeric, sodium-independent, anionic amino acid transport system. It is highly specific for cysteine and glutamate. SLC7A11 is a mediator of Kaposi sarcoma-associated herpes virus fusion and entry into cells. Increased expression of this protein in primary gliomas is associated with neuronal cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC7A11
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SLC7A11
Gen-Zugriffsnummer Q9UPY5, Q9WTR6
Gen-Alias 9930009M05Rik; AI451155; Amino acid transport system xc-; calcium channel blocker resistance protein CCBR1; CCBR1; cysteine/glutamate transporter; cystine/glutamate transporter; SLC7A11; sodium independent anionic amino acid transport system; solute carrier family 7 (anionic amino acid transporter light chain, xc- system), member 11; solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 11; solute carrier family 7 member 11; solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 11; sut; xCT
Gensymbole SLC7A11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SLC7A11(Accession Q9UPY5), corresponding to amino acid residues T195-A245.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23657, 26570, 310392
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Monkey
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.