Learn More
Sampling Systems™ Griffe und Verlängerungsstangen für Hülsen-Probenehmer
Artikelnummer. p-7138835 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
1.500 mm
Enthält:
Strapazierfähige Verlängerungsstange
Strapazierfähiger Handgriff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12937895
Marke: Sampling Systems™ 1035A1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Griffe und Verlängerungsstäbe für Probenehmer mit Hülsen wurden so konzipiert, dass sie extrem stark und robust sind, um Proben aus Tiefen von bis zu 6 m zu entnehmen.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Glänzende Oberfläche
  • Punktmessung
  • Anwenderfreundlich
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer mit Hülse
Material Edelstahl (316L)
Enthält Strapazierfähiger Handgriff
Ausführung Glänzend
Länge (metrisch) 1000 mm