Learn More
Ibidi μ-Slide 18 Well Glass Bottom
Artikelnummer. 17226233
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
μ-Slide
Artikelnummer.
17226233 μ-Slide
1 options
Artikelnummer. 17226233
Marke: Ibidi 81817
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
μ-Slide 18 Well Glass Bottom is a chambered coverslip with 18 wells.
  • A chambered coverslip with 18 wells for cell culture, suitable for use in TIRF, super-resolution microscopy, and single molecule applications
  • bottom material: #1.5H (170 μm ± 5 μm) D 263 M Schott glass coverslip
  • sterilized
Spezifikation
Typ Chambered Coverglass
Sterilität Steril