Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO
Artikelnummer. 10401955 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
0,5 mL
3 ml
15 ml
30 ml
70 mL
Menge:
10 Kassetten
6 Kassetten
8 Kassetten
Produkttyp:
G2 Dialysekassetten
G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt)
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Menge Produkttyp unitSize
10401955 0,5 mL 10 Kassetten G2 Dialysekassetten 10 Stück
10625655 3 ml 10 Kassetten G2 Dialysekassetten 10 Stück
10717975 15 ml 8 Kassetten G2 Dialysekassetten 8 Stück
10718165 30 ml 6 Kassetten G2 Dialysekassetten 6 Stück
10318694 70 mL 6 Kassetten G2 Dialysekassetten -
11388271 0,5 mL 10 Kassetten G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt) 10 Stück
11582541 3 ml 10 Kassetten G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt) 10 Stück
11592541 15 ml 8 Kassetten G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt) 8 Stück
11398271 30 ml 6 Kassetten G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt) 6 Stück
11308281 70 mL 6 Kassetten G2 Dialysekassetten (gammabestrahlt) 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10401955 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 87729
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen selbstschwimmenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation (10 K MWCO) für Volumina von 0,5 bis 70 ml entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (10K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse. Sie ermöglichen das Laden von Proben mit einer Spritze oder Pipette über den einzigartigen Probenanschluss. Die Probe lässt sich einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze rückgewinnen. Durch den Aufbau der Slide-A-Lyzer-Kassetten wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, um das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen zu maximieren und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und schlauchbasierten Systemen zu erreichen.
Slide-A-Lyzer G2-Dialysekassetten ermöglichen über den einzigartigen Probenanschluss die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder Pipette. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Die Kassetten weisen einen MWCO (Molecular Weight Cut Off) von 10 K auf und nutzen eine regenerierte Cellulose mit niedrigen Bindungseigenschaften, die in der Lage ist, Proteine und Makromoleküle über 10.000 Da zurückzuhalten, während Puffersalze und kleine Kontaminanten entfernt werden. Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um Fremdstofffreiheit zu gewährleisten.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (10K MWCO):
Einfaches Beladen– Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig
Robuste Konstruktion– Gewährleistet die höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
Überlegenes Design–Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
Vielseitig– Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
Mehrere Größen– Fünf Kassetten mit einem Nutzinhalt, der für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 70 ml optimiert ist
Gammabestrahlt (optional)– Gammabestrahlte Kassetten sind für Anwendungen verfügbar, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren
Gammabestrahlte (sterile) Dialysekassetten
Gammabestrahlte Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten eignen sich hervorragend für Forscher, die an der Züchtung von Zellen und Mikroorganismen arbeiten, für die Aufreinigung von Viren, DNA und RNA oder die Durchführung von Probenvorbereitungen für andere Anwendungen, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren. Die gammabestrahlten Kassetten sind mit 20 bis 36 kGy Gammastrahlung behandelt, einer Dosis, die die Einheiten auf der Grundlage von Trypton-Soja-Bouillon zur Ermittlung des Gesamtwachstum und Thioglycolat-Flüssigmedium zur Identifizierung von anaerobem Wachstum sterilisiert. Eine Bestätigung der Sterilität für einzelne Chargen ist jedoch nicht erhältlich, da nach der Bestrahlung keine weiteren Sterilitätsprüfungen durchgeführt werden.
Membranspezifikationen:
Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
Glycerolgehalt: 21%
Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
Schwermetallgehalt: Spuren
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
• 15 ml = 5 bis 15 ml
• 30 ml = 10 bis 30 ml
• 70 ml = 25 bis 70 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: Die SKU Nr. 87729 wird bis zum 1. Juni 2023 eingestellt und durch 66383, 66384 oder 88404 ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu 66383, 66384 oder 88404.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Cassette
MWCO 10 kDa
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 10 Kassetten
Probenvolumen (metrisch) 0,5 mL
Produkttyp G2 Dialysekassetten