Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (10K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse. Sie ermöglichen das Laden von Proben mit einer Spritze oder Pipette über den einzigartigen Probenanschluss. Die Probe lässt sich einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze rückgewinnen. Durch den Aufbau der Slide-A-Lyzer-Kassetten wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, um das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen zu maximieren und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und schlauchbasierten Systemen zu erreichen.
Die Kassetten weisen einen MWCO (Molecular Weight Cut Off) von 10 K auf und nutzen eine regenerierte Cellulose mit niedrigen Bindungseigenschaften, die in der Lage ist, Proteine und Makromoleküle über 10.000 Da zurückzuhalten, während Puffersalze und kleine Kontaminanten entfernt werden. Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um Fremdstofffreiheit zu gewährleisten.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (10K MWCO):
• Einfaches Beladen– Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
• Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig
• Robuste Konstruktion– Gewährleistet die höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
• Überlegenes Design–Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
• Vielseitig– Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
• Mehrere Größen– Fünf Kassetten mit einem Nutzinhalt, der für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 70 ml optimiert ist
• Gammabestrahlt (optional)– Gammabestrahlte Kassetten sind für Anwendungen verfügbar, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren
Gammabestrahlte (sterile) Dialysekassetten
Gammabestrahlte Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten eignen sich hervorragend für Forscher, die an der Züchtung von Zellen und Mikroorganismen arbeiten, für die Aufreinigung von Viren, DNA und RNA oder die Durchführung von Probenvorbereitungen für andere Anwendungen, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren. Die gammabestrahlten Kassetten sind mit 20 bis 36 kGy Gammastrahlung behandelt, einer Dosis, die die Einheiten auf der Grundlage von Trypton-Soja-Bouillon zur Ermittlung des Gesamtwachstum und Thioglycolat-Flüssigmedium zur Identifizierung von anaerobem Wachstum sterilisiert. Eine Bestätigung der Sterilität für einzelne Chargen ist jedoch nicht erhältlich, da nach der Bestrahlung keine weiteren Sterilitätsprüfungen durchgeführt werden.
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glycerolgehalt: 21%
• Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
• 15 ml = 5 bis 15 ml
• 30 ml = 10 bis 30 ml
• 70 ml = 25 bis 70 ml
Order Info
Wichtiger Hinweis: SKU-Nr. 87731 wird am 1. Juni 2023 eingestellt und durch A52972, eine neue Generation von Kassetten, ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu A52972.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 10 kDa |
| Produktlinie | Slide-A-Lyzer |
| Menge | 8 Kassetten |
| Probenvolumen (metrisch) | 15 ml |
| Produkttyp | G2 Dialysekassetten |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.