Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 20 K MWCO
Artikelnummer. 10627575 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
0,5 mL
3 ml
15 ml
30 ml
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) unitSize
10627575 0,5 mL 10 Stück
10216814 3 ml 10 Stück
10449844 15 ml 8 Stück
10226814 30 ml 6 Stück
10402145 70 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10627575 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 87734
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen selbstschwimmenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation (20 K MWCO) entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (20K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse.
Slide-A-Lyzer G2-Dialysekassetten ermöglichen über den einzigartigen Probenanschluss die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder Pipette. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Die Kassetten besitzen 20 K MWCO (Molecular Weight Cut Off) und nutzen eine Zellulosemembran, die Proteine und Makromoleküle über 20.000 Da zurückhalten kann, während Puffersalze und kleine Kontaminanten entfernt werden. Die Kassettenmembran besteht aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften. Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, was gewährleistet, dass sie frei von Kontaminanten sind.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (20K MWCO):
Einfaches Beladen—pipettenzugänglich für einfaches Laden und Entnehmen von Proben
Selbstschwimmend—integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig
Robuste Konstruktion—gewährleistet die höchstmögliche Probenintegrität und -schutz
Überlegenes Design—gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
Mehrere Größen—Kassettenkapazitäten, die für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 70 ml optimiert sind
Vielseitig—ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringer Molekülmasse sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
Volumina:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
• 15 ml = 5 bis 15 ml
• 30 ml = 10 bis 30 ml
• 70 ml = 25 bis 70 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: Die SKU Nr. 87734 wird bis zum 1. Juni 2023 eingestellt und durch 66005 ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu 66005.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Cassette
MWCO 20 kDa
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 10 Kassetten
Probenvolumen (metrisch) 0,5 mL