Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Artikelnummer. 10491945 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
0,5 mL
3 ml
15 ml
30 ml
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10491945
Marke: Thermo Scientific™ 87719
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen selbstschwebenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation mit 2 K MWCO für Probenvolumina von 0,5 bis 70 ml entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer G2 2 K Dialysekassetten mit Ausschlussgrenzwert der Molekülmasse (Molecular Weight Cut Off, MWCO) (2 K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse. Die Kassetten sind mit einer Membran ausgestattet, die Proteine und Makromoleküle über 2.000 Da zurückhält, während Puffersalze und kleinmolekülige Fremdstoffe entfernt werden. Die Kassettenmembran besteht aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften. Die Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um zu gewährleisten, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
Slide-A-Lyzer G2-Dialysekassetten ermöglichen über den einzigartigen Probenanschluss die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder Pipette. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (2K MWCO):
Einfaches Beladen— Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig.
Robuste Konstruktion– Gewährleistet höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
Überlegenes Design– Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
Mehrere Größen– Kapazität für fünf Kassetten, die für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 70 ml optimiert sind.
Vielseitig– Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
• 15 ml = 5 bis 15 ml
• 30 ml = 10 bis 30 ml
• 70 ml = 25 bis 70 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: SKU-Nr. 87719 wird am 1. Juni 2023 eingestellt und durch A52962, eine neue Generation von Kassetten, ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu A52962.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Cassette
MWCO 2,0 kDa
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 8 Kassetten
Probenvolumen (metrisch) 15 ml