Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Slide-A-Lyzer G2 2 K Dialysekassetten mit Ausschlussgrenzwert der Molekülmasse (Molecular Weight Cut Off, MWCO) (2 K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse. Die Kassetten sind mit einer Membran ausgestattet, die Proteine und Makromoleküle über 2.000 Da zurückhält, während Puffersalze und kleinmolekülige Fremdstoffe entfernt werden. Die Kassettenmembran besteht aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften. Die Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um zu gewährleisten, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
Slide-A-Lyzer G2-Dialysekassetten ermöglichen über den einzigartigen Probenanschluss die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder Pipette. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (2 K MWCO):
- Einfaches Beladen— Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
- Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig.
- Robuste Konstruktion– Gewährleistet höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
- Überlegenes Design– Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
- Mehrere Größen– Kapazität für fünf Kassetten, die für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 70 ml optimiert sind.
- Vielseitig– Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
Volumenbereiche:
- 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
- 3 ml = 1 bis 3 ml
- 15 ml = 5 bis 15 ml
- 30 ml = 10 bis 30 ml
- 70 ml = 25 bis 70 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: Die SKU Nr. 87717 wird bis zum 1. Juni 2023 eingestellt und durch 66205 ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu 66205.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 2,0 kDa |
| Produktlinie | Slide-A-Lyzer |
| Menge | 10 Kassetten |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,5 mL |