Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 3,5 K MWCO
Artikelnummer. 10451375 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
0,5 mL
3 ml
15 ml
30 ml
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10451375
Marke: Thermo Scientific™ 87725
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen selbstschwimmenden Kassetten der zweiten Generation von 3,5 K MWCO entfernen Sie Puffersalze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse. Die Kassetten weisen einen MWCO (Molecular Weight Cut Off) von 3,5 K auf und nutzen eine Zellulosemembran, die in der Lage ist, Proteine und Makromoleküle über 3.500 Da zurückzuhalten, während Salze und kleine Kontaminanten entfernt werden. Die Kassettenmembran besteht aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften. Die Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um zu gewährleisten, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten dialysieren Probenvolumina bis zu 70 ml. Diese 3,5K MWCO-Kassetten ermöglichen die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder Pipette über den einzigartigen Probenanschluss. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (3,5 K MWCO):
Einfaches Beladen– Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig
Robuste Konstruktion– Gewährleistet höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
Überlegenes Design– Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu gewährleisten
Vielseitig– Erhältlich für Volumina von 0,5 bis 70 ml
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
• 15 ml = 5 bis 15 ml
• 30 ml = 10 bis 30 ml
• 70 ml = 25 bis 70 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: SKU-Nr. 87725 wird am 1. Juni 2023 eingestellt und durch A52968, eine neue Generation von Kassetten, ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu A52968.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Cassette
MWCO 3,5 kDa
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 6 Kassetten
Probenvolumen (metrisch) 30 ml