Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ antistatische Objektträgergehäuse
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Mikroobjektträger
50 Mikroobjektträger
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stapelbar
- Farbe: schwarz
- Xylolbeständig
- Mit nummerierten Kunststoffrillen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Objektträgerkasten |
| Aufnahmevermögen | 50 Mikroobjektträger |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |