Learn More
Hettich Lab Technology™ Objektträgerhalter
Artikelnummer. 10352402
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,0/2,0/4,0/8,0 ml, 3x 2,0 ml, 4x 1,0 ml
2x 1,0/2,0/4,0/8,0 ml, 3x 2,0 ml, 4x 1,0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10352402
Marke: Hettich Lab Technology™ 1662
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Hettich Lab Technology™ Objektträgerhalter ist als Einzel- oder Doppelkammer-Objektträger/Filterträger für Zyto-Zentrifugen-Systeme erhältlich.
  • Für Zyto-Zentrifugensysteme und Zellanalysen
  • Für die trichterförmigen Zyto-Kammern 1663 – 1668
Spezifikation
Typ Objektträger
Zur Verwendung mit (Geräte) Cyto-Zentrifugensystem, Filterkarten 1675-1678, Trichter-Zellkammern 1663-1668
Fassungsvermögen 1,0/2,0/4,0/8,0 ml, 3x 2,0 ml, 4x 1,0 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Adapterring