Learn More
Hettich Lab Technology™ Objektträgerhalter
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,0/2,0/4,0/8,0 ml, 3x 2,0 ml, 4x 1,0 ml
2x 1,0/2,0/4,0/8,0 ml, 3x 2,0 ml, 4x 1,0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Zyto-Zentrifugensysteme und Zellanalysen
- Für die trichterförmigen Zyto-Kammern 1663 – 1668
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cyto-Zentrifugensystem, Filterkarten 1691-1694, Trichter-Zellkammern 1663-1668 |
| Fassungsvermögen | 2x 1,0/2,0/4,0/8,0 ml, 3x 2,0 ml, 4x 1,0 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 2 Adapterringe |