Learn More
Epredia™ Objektträger-Aufbewahrungssystem
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Sparen Sie Platz durch Lagerung von Materialien in dem stapelbaren Epredia™ Objektträger-Aufbewahrungssystem.
Sparen Sie Platz durch Lagerung von Materialien in dem stapelbaren Thermo Scientific™ Objektträger-Aufbewahrungssystem. Verfügt über einen transparenten Klappdeckel und nummerierte Schlitze zur leichten Identifizierung.
Lagerung:
- Geeignet für 72 × 26 mm (3 × 1 in) Objektträger
- Aufbewahrung von bis zu 100 Objektträgern (1 pro Schlitz), 200 Objektträgern (2 pro Schlitz) oder 400 Objektträgern (ohne Objektträgertablett)
Spezifikation
Spezifikation
| Objektträgerkapazität | 100, 300, 200 |
| Farbe | Gelb |
| Gerät fasst | 400 Slides |
| Länge (angloamerikanisch) Objektträger | 3 in. |
| Länge (metrisch) Objektträger | 75 mm |
| Breite (angloamerikanisch) Objektträger | 1 in. |
| Breite (metrisch) Objektträger | 26 mm |