Learn More
Motic™ Objektträger-Glas-Halter, BA310MET-T
Artikelnummer. 15425262
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BA310MET-T Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15425262 BA310MET-T Mikroskop 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15425262
Marke: Motic™ 1101001904201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie die Objektträger fest auf ihrem Platz. Motic™ Glashalter für Objektträger, BA310MET-T, erleichtert die präzise Probenanzeige.
  • Verhindert ein Verrutschen der Objektträger.
  • Hub: 3 in x 2 in.
Spezifikation
Typ Objektträgerhalter
Beschreibung Hub:3 x 2 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) BA310MET-T Mikroskop