Learn More
Epredia™ Versandmaterial für Objektträger
Artikelnummer. 10402614 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 10402614 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. OV20031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Fünferkasten für Mikroskopobjektträger
  • Fasst fünf Objektträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Aufbewahrung
Kapazität (metrisch) 5 L
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 18 mm
Länge (metrisch) 82 mm
Breite (metrisch) 20 mm