Learn More
Epredia™ Versandmaterial für Objektträger
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
:
Versandmaterial für Objektträger
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Versandbehälter und Mappe für Objektträger nimmt bis zu 20 Objektträger auf.
- Aus Karton
- Der Versandbehälter fasst zwei 3 × 1″-Mikroskop-Objektträger (76×25 mm)
- 3.125 × 4″ (79×102 mm), Konfiguration entspricht den US-amerikanischen Postvorschriften
- Die Sichtfenster ermöglichen das Ablesen der Patientenidentifizierung
- 24 Stck. pro Box, 30 Boxen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Versandmaterial für Objektträger |
| Objektträgerkapazität | 2 |
| Beschreibung | Versandmaterial für Objektträger |
| Abmessungen (L x B) | 3.125 in. x 4 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.125 Zoll |
| Länge (metrisch) | 79 mm |
| Material | Pappe |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 102 mm |