Learn More
Boekel Scientific™ Boekel™ Slide Moat™ Inkubatoren
Artikelnummer. 10630394
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
10630394 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10630394 Lieferant Boekel Scientific™ Lieferanten-Nr. 2400002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für In-situ-Hybridisierung von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
Vielseitiger Inkubator für Mikroskopobjektträger
  • Für Labors in Kliniken und in der Grundlagenforschung
  • Entwickelt für In-situ-Hybridisierung oder Denaturierung sowie alle Verfahren zum Trocknen und Erwärmen von Objektträgern, die in der Histologie, Zytologie oder Pathologie verwendet werden. Bereich: 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C, PID-Regler für einfache Temperaturauswahl, schnelle Erwärmung (Umgebungstemperatur bis 65 °C in 20 Minuten) und hervorragende Stabilität (typischerweise ±0.2 °C oder besser über gesamten Betriebsbereich)
  • Dicht sitzende Klappe aus gehärtetem Glas dichtet mit der integrierten Dichtung am Heizsockel ab; die luftdichte Abdichtung sorgt mit nur wenigen Tropfen Wasser für eine gesättigte Atmosphäre über Nacht
  • Kann bis zu 30 Standard-Mikroskop-Objektträger (1 × 3 Zoll) oder spezielle In-situ-Objektträger in drei Reihen von jeweils zehn Stück aufnehmen
Bestellinformation
Der Abstand zwischen Klappe und Sockel beträgt 0.375 Zoll (1 cm); Abmessungen der Kammer: 13.75 x 16 x 5.75 Zoll (T x B x H) (34.9 x 40.6 x 14.6 cm); Nettogewicht: 8.7 kg (18 lb.)
Spezifikation
Reglertyp PID
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
Typ Hybridisierungs-Inkubator
Temperaturgleichförmigkeit Typisch ±0.2 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Innenbreite (angloamerikanisch) 16 Zoll
Innenbreite (metrisch) 40,6 cm
Innenhöhe (angloamerikanisch) 5.75 Zoll
Innenhöhe (metrisch) 14,6 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 13.75 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 35 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 23 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 10,4 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 18 lbs.
Gewicht (metrisch) 8,2 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz