Learn More
Micronova™ SlideMop™ Wischköpfe, bestrahlt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16666172 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl, Polyester
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
16666172 Edelstahl, Polyester 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16666172 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. MZCR6316IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 €
    206.40 € / 24 Stück
    Sparen 9.60 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 01-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wischbezüge für die Verwendung mit dem Micronova™ SlideMop™. Es SlideMop ist ein einfaches, effektives Wischsystem mit stabilen, zusammenklappbaren Platten, die leicht in den gesteppten Polyester-Moppbezug gleiten und mühelos nach unten verriegeln können.
  • Wischmopp-Bezüge aus Polyester zur Verwendung mit dem MicroNova SlideMop™ Flachkopfmopp. (für SlideMop Rahmen siehe QSM16.)
  • Gesteppter Polyestermoppbezug, innen mit Polyesterpads für die Dispergierung von Desinfektionsmitteln. Hergestellt für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen, ISO 5 bis 9.
  • Gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Produkttyp Bestrahlter Moppbezug
Kopftyp Flach
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 41 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Edelstahlrahmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded Nein
Material Edelstahl, Polyester