Learn More
CELLPATH SLIDERITE SUPA MEGA SLIDE - KARTONVERSAND
Artikelnummer. 30226315
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
1
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektträgerkapazität unitSize
30226315 1 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226315 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WEX050001A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.58 €
    12.68 € / 10 Stück
    Sparen 3.90 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die robusten Versandkartons bestehen aus einem einteiligen Formteil und bieten einen hohen Schutz für Mega- und Supa-Mega-Dias.
  • Hauptvorteile:
  • Passend für Schienen bis zu 76 x 52 mm
  • Kostengünstig
  • Wiederverwendbar
  • Robust und langlebig
Spezifikation
Typ Objektträgerhalter
Objektträgerkapazität 1