Learn More
- Home
- Products
- Gestelle
- Gestelle für die Tiefkühllagerung
- Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Artikelnummer. 15110539 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15110539 | Mikrotiterplatten, 30 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 | 1 Stück |
| 15150529 | Röhrchen | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie | 1 Stück |
| 15140519 | Röhrchen, 32 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 | 1 Stück |
| 15150519 | Röhrchen, 48 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 | 1 Stück |
| 15170519 | Röhrchen, 56 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 | 1 Stück |
| 15160519 | Röhrchen, 56 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie | 1 Stück |
| 15180519 | Röhrchen, 24 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 | 1 Stück |
| 15190519 | Röhrchen, 36 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 | 1 Stück |
| 15110529 | Röhrchen, 42 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 | 1 Stück |
| 15100529 | Röhrchen, 42 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie | 1 Stück |
| 15120529 | Röhrchen, 16 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 | 1 Stück |
| 15130529 | Röhrchen, 24 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 | 1 Stück |
| 15140529 | Röhrchen, 28 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 | 1 Stück |
| 15100539 | Mikrotiterplatten, 20 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 | 1 Stück |
| 15120539 | Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 | 1 Stück |
| 11810553 | Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie | 1 Stück |
| 15170529 | Röhrchen, 18 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600 | 1 Stück |
| 15180529 | Röhrchen, 21 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600 | 1 Stück |
| 15190529 | Röhrchen, 21 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Revco UxF und HERAfreeze HFU-T | 1 Stück |
| 13114544 | CryoBoxes, Röhrchen (200 μl bis 5 ml) | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma 900, Form 7000, TSE und TSD-Serien (Modelle mit 28 Kubikfuß) | 1 Stück |
| 11870543 | 2 in.-Boxen | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | 2 in.-Boxen | 1 Stück |
| 11880543 | Boxen (15) | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | 3 in.-Boxen | 1 Stück |
| 11890543 | Mikrotiterplatten (105) | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | PCR-Platten | 1 Stück |
| 11860543 | Mikrotiterplatten | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Mikrotiterplatten | 1 Stück |
| 10744984 | Boxen (25) | Gestell mit Gleiteinschüben | 2 in.-Boxen | 1 Stück |
| 13167444 | Boxen (15) | Gestell mit Gleiteinschüben | 3 in.-Boxen | 1 Stück |
| 11706469 | Boxen (15) | Gestell mit Gleiteinschüben | 3 in.-Boxen | 1 Stück |
Artikelnummer. 15110539
Marke: Thermo Scientific™ 1950641
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28001" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gestelle für Boxen – Gestell mit herausziehbaren Einschüben |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten, 30 Boxen/Rack |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 30 Stck./Gestell |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 |
| Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren) | 4 |
| Anzahl Probengestelle | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
| Anzahl Gestelle pro Tiefkühlschrank | 16 (17CF, 320) 20 (23CF, 400) |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11,9 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 22,0 in. |
| Tiefe (metrisch) | 55,9 cm |
| Produkttyp | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) |
| Höhe (metrisch) | 30,2 cm |
| Breite (metrisch) | 14,0 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |