Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Artikelnummer. 15120539 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 in.-Boxen
Boxen (15)
Boxen (25)
CryoBoxes, Röhrchen (200 μl bis 5 ml)
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten (105)
Mikrotiterplatten, 20 Boxen/Rack
Mikrotiterplatten, 30 Boxen/Rack
Röhrchen
Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack
Röhrchen, 16 Boxen/Rack
Röhrchen, 18 Boxen/Rack
Röhrchen, 21 Boxen/Rack
Röhrchen, 24 Boxen/Rack
Röhrchen, 28 Boxen/Rack
Röhrchen, 32 Boxen/Rack
Röhrchen, 36 Boxen/Rack
Röhrchen, 42 Boxen/Rack
Röhrchen, 48 Boxen/Rack
Röhrchen, 56 Boxen/Rack
Produkttyp:
Gestell mit Gleiteinschüben
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 in.-Boxen
3 in.-Boxen
900 Serie 13CF, TSE240
900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Serie 28CF, TSE600
Forma 900, Form 7000, TSE und TSD-Serien (Modelle mit 28 Kubikfuß)
Forma Serie 88000 und TSU Serie
Mikrotiterplatten
PCR-Platten
Revco UxF und HERAfreeze HFU-T
Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15120539 Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 28CF, TSE600 1 Stück
15150529 Röhrchen Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Forma Serie 88000 und TSU Serie 1 Stück
15140519 Röhrchen, 32 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 13CF, TSE240 1 Stück
15150519 Röhrchen, 48 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 1 Stück
15170519 Röhrchen, 56 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 28CF, TSE600 1 Stück
15160519 Röhrchen, 56 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Forma Serie 88000 und TSU Serie 1 Stück
15180519 Röhrchen, 24 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 13CF, TSE240 1 Stück
15190519 Röhrchen, 36 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 1 Stück
15110529 Röhrchen, 42 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 28CF, TSE600 1 Stück
15100529 Röhrchen, 42 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Forma Serie 88000 und TSU Serie 1 Stück
15120529 Röhrchen, 16 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 13CF, TSE240 1 Stück
15130529 Röhrchen, 24 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 1 Stück
15140529 Röhrchen, 28 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 28CF, TSE600 1 Stück
15100539 Mikrotiterplatten, 20 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 13CF, TSE240 1 Stück
15110539 Mikrotiterplatten, 30 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 1 Stück
11810553 Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Forma Serie 88000 und TSU Serie 1 Stück
15170529 Röhrchen, 18 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600 1 Stück
15180529 Röhrchen, 21 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600 1 Stück
15190529 Röhrchen, 21 Boxen/Rack Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Revco UxF und HERAfreeze HFU-T 1 Stück
13114544 CryoBoxes, Röhrchen (200 μl bis 5 ml) Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) Forma 900, Form 7000, TSE und TSD-Serien (Modelle mit 28 Kubikfuß) 1 Stück
11870543 2 in.-Boxen Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) 2 in.-Boxen 1 Stück
11880543 Boxen (15) Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) 3 in.-Boxen 1 Stück
11890543 Mikrotiterplatten (105) Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) PCR-Platten 1 Stück
11860543 Mikrotiterplatten Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) Mikrotiterplatten 1 Stück
10744984 Boxen (25) Gestell mit Gleiteinschüben 2 in.-Boxen 1 Stück
13167444 Boxen (15) Gestell mit Gleiteinschüben 3 in.-Boxen 1 Stück
11706469 Boxen (15) Gestell mit Gleiteinschüben 3 in.-Boxen 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 15120539
Marke: Thermo Scientific™ 1950731
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack
Positionen 96 (1,0–1,4 ml) oder 48 (1,8 ml)/Karton
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) 900 Serie 28CF, TSE600
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren) 4
Anzahl Probengestelle 6
Anzahl Gestelle pro Tiefkühlschrank 24
Breite (angloamerikanisch) 11,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 26,3 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Tiefe (metrisch) 14 cm
Produkttyp Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 66,8 cm
Breite (metrisch) 30,2 cm