Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Einschiebeplatte, inkl. Aufsatz Combifix SM 'A'
Artikelnummer. 10540102
Change view
Click to view available options
Enthält:
4 Klemmstreifen H, 4Klemmstreifen V, zusätzliche Grundplatte
5 Klemmstreifen H, zusätzliche Grundplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10540102 5 Klemmstreifen H, zusätzliche Grundplatte 1 Stück
10071051 4 Klemmstreifen H, 4Klemmstreifen V, zusätzliche Grundplatte 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10540102
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0051 484
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird auf einer mehrstöckigen Plattform befestigt. Edmund Bühler GmbH™ Gleitplatte mit Combifix SM befestigt horizontale Scheidetrichter unterschiedlicher Größe an der Plattform.
  • Zur Befestigung horizontaler Scheidetrichter unterschiedlicher Größe an der Plattform
  • Zur Verwendung mit Combifix VKS oder SM Universalschüttlern
Bestellinformation
Größe
Spezifikation
Produkttyp Objektträgerplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Combifix SM
Enthält 5 Klemmstreifen H, zusätzliche Grundplatte