Learn More
Syngene™ Slimline Weißlicht-Tafel, flach
Artikelnummer. 15160587 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellenlängen:
352 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellenlängen Packungsgröße
15160587 352 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15160587 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. WLP2014
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Slimline Das flache weiße Lichtpanel eignet sich ideal zur Visualisierung von sichtbaren Proteinen, Coomassie-Blau usw.
  • Zur Verwendung mit den Systemen G:Box Chemi XX6 und XX9
  • Größe: 20 x 14 cm
  • Mit Netzteil für den Einsatz in Dunkelkammern oder Tischgeräten.
Spezifikation
Intensität Befestigt
Wellenlängen 352 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Syngene Gbox XX6 und XX9
Menge Je 1