missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Optimieren Sie den Arbeitsablauf für die Objektträgermontage in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ SlimLine-Heizplatten. Entwickelt für das schnelle Trocknen von Objektträgern, die Hitzefixierung von bakteriellen Abstrichen und die einfache Neupositionierung von Paraffinproben; verfügt über ein ultraschnelles Heizsystem und einen kleinen Formfaktor.
- Kleine Standfläche
- Ein-/Ausschalter mit Hintergrundbeleuchtung an der Vorderseite des Geräts
- Mattschwarze Heizplattenoberfläche für verbesserte Sichtbarkeit der Schnitte
- Feste Wärmeeinstellung von 75 °C
- Ultraschnelles Heizsystem
- Rutschfeste Füße
- Antimikrobielle Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 75 °C |
| Anzahl Positionen | 28 (2 x 14) |
| Spannung | 240 V |
| Typ | Heizplatte |
Name des Produkts
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?