Learn More
Beschreibung
Optimieren Sie den Arbeitsablauf für die Objektträgermontage in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ SlimLine-Heizplatten. Entwickelt für das schnelle Trocknen von Objektträgern, die Hitzefixierung von bakteriellen Abstrichen und die einfache Neupositionierung von Paraffinproben; verfügt über ein ultraschnelles Heizsystem und einen kleinen Formfaktor.
- Kleine Standfläche
- Ein-/Ausschalter mit Hintergrundbeleuchtung an der Vorderseite des Geräts
- Mattschwarze Heizplattenoberfläche für verbesserte Sichtbarkeit der Schnitte
- Feste Wärmeeinstellung von 75 °C
- Ultraschnelles Heizsystem
- Rutschfeste Füße
- Antimikrobielle Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 75 °C |
| Anzahl Positionen | 28 (2 x 14) |
| Spannung | 240 V |
| Typ | Heizplatte |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.