Learn More
Epredia™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 10259788 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aquamarin
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 10259788
Marke: Epredia™ B1000736LI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese für die Verwendung mit allen Beschriftungsautomaten vorgesehenen praktisch verpackten Kassetten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Kassettenbeschriftung.
Thermo Scientific™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen sind geeignet für automatische Kassettendrucker.
--Mit Schlitzen für hohen Flüssigkeitsaustausch
--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Lila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Slotted Pore
Farbe Lila
Produkttyp Einbettungskassette