Learn More
Epredia™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 12618316 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aquamarin
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12618316 Pfirsich 750 Stück
12668306 Aquamarin 750 Stück
12678306 Blau 750 Stück
12688306 Grün 750 Stück
12698306 Grau 750 Stück
10259788 Lila -
12608316 Orange 750 Stück
12628316 Rosa 750 Stück
12638316 Gelbbraun 750 Stück
12658316 Gelb 750 Stück
10 options
Artikelnummer. 12618316
Marke: Epredia™ B1000736PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese für die Verwendung mit allen Beschriftungsautomaten vorgesehenen praktisch verpackten Kassetten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Kassettenbeschriftung.
Thermo Scientific™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen sind geeignet für automatische Kassettendrucker.
--Mit Schlitzen für hohen Flüssigkeitsaustausch
--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Pfirsich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Slotted Pore
Farbe Pfirsich
Produkttyp Einbettungskassette