Learn More
Epredia™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aquamarin
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Packungsgröße:
750 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen sind geeignet für automatische Kassettendrucker.
--Mit Schlitzen für hohen Flüssigkeitsaustausch
--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Braun
--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Braun
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Slotted Pore |
| Farbe | Gelbbraun |
| Produkttyp | Einbettungskassette |