Learn More
Tenak™ SlimTube™ Kryofläschchen
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1,0 mL
2,0 mL
4,0 mL
5.0 ml
Höhe (metrisch):
28,6 mm
36,1 mm
47,6 mm
73,3 mm
88,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Das einzigartige Kryoröhrchen ist das erste seiner Art mit Außengewinde
- Das Außengewinde minimiert die Probenkontamination und ist die bevorzugte Wahl bei der Auswahl eines Kryoröhrchens
- Die Kappe ist mit einem einhändig bedienbaren Schnellverschluss für eine einfache Handhabung ausgestattet; das steile Gewinde ermöglicht das Anziehen und Entfernen der Kappe mit nur einer halben Umdrehung
- Hergestellt aus speziell formuliertem Polypropylen für Temperaturen bis –196 ° C
- Das Polypropylen, das sowohl für die Verschlusskappe als auch für das Röhrchen verwendet wird, hat denselben Ausdehnungskoeffizienten, wodurch eine gleichmäßig sichere Abdichtung sowohl bei Raumtemperatur als auch bei niedrigen kryogenen Temperaturen gewährleistet wird
- Die Kappe verfügt über eine konische Lippendichtung, die eine selbstdichtende Abdichtung von ,100 % gewährleistet und anwenderfreundlich ist
- Zwei Indikatoren für die maximal empfohlene Füllung. Ein Indikator für die Lagerung bei -80 °C und ein Indikator für die Lagerung in flüssigem Stickstoff in der Gasphase bei -196 °C
- Dank Sternfußdesign kann das Röhrchen eigenständig stehen.
- Kompatibel mit gängigen Arbeitsstationen auf dem Markt und geeignet für einhändige Manipulation
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1,0 mL |
| Bodenform | Mit Sternfuß |
| Material | Speziell formuliertes Polypropylen |
| Gewindetyp | mit Außengewinde |
| Enthält | Weißes Etikett zur Markierung |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Verpackung | 10 wiederverschließbare Beutel mit 100 Stück |
| RNase-frei | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu –196 °C |
| Mehr anzeigen |